Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microtubos de PTFE
Código de producto. p-8003040
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,56 mm
0,81 mm
1,06 mm
1,32 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,76 mm
1,07 mm
1,63 mm
1,68 mm
1,93 mm
Tamaño de la unidad:
30 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11919445 0,3 mm 0,76 mm 30 metros
11929445 0,56 mm 1,07 mm 30 metros
11949445 1,06 mm 1,68 mm cada uno
11939445 0,81 mm 1,63 mm 30 metros
11959445 1,32 mm 1,93 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11919445
Marca: Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/05
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Providing flexibility and resilience for general laboratory work. Adtech Polymer Engineering™ PTFE Microtubing is excellent for high-temperature work and transfer of corrosive chemicals.
  • Temperatura máxima de 260 °C (punto de fusión en 330 °C)
  • Características antiadherentes
  • Superficie de baja fricción
  • Muy alta resistencia a productos químicos y disolventes
  • Muy alta resistencia eléctrica, buena para el aislamiento
  • Fisiológicamente neutral
  • No contaminantes e inodoros
  • Esterilizables y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,3 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,76 mm
Longitud global (métrico) 30 m
Para utilizar con (aplicación) Trabajos en caliente, transferencia de productos químicos corrosivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) De –240 a 260 °C