Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 6 outlets
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
248.00€ - 332.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Colector de PTFE, 6 salidas |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -200 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 129 °C |
Presión máxima | 120 psi |
Código de producto | Marca | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11755268
|
Cole-Parmer™
31521-15 |
34,03 mm (5-7/8 pulgadas) |
248.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765268
|
Cole-Parmer™
31521-17 |
6,75 in |
332.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- PTFE Manifold.
- Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Especificaciones
Colector de PTFE, 6 salidas | |
-200 °F | |
120 psi | |
de 150 °C |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
- 129 °C | |
300 °F |