Learn More
Cole-Parmer™ Colector de PTFE, 6 salidas
Código de producto. 11755268
Change view
Click to view available options
Longitud global (imperial):
34,03 mm (5-7/8 pulgadas)
6,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (imperial) unitSize
11755268 34,03 mm (5-7/8 pulgadas) cada uno
11765268 6,75 in cada uno
2 options
Código de producto. 11755268
Marca: Cole-Parmer™ 3152115
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice sus trayectorias del líquido con estos colectores termoplásticos
  • Colector de PTFE.
  • El PTFE químicamente inerte se encarga de las soluciones químicas más agresivas.
  • Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Material PTFE
Longitud global (imperial) 34,03 mm (5-7/8 pulgadas)
Longitud global (métrico) 14,93 cm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -200 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 129 °C
Conexión NPT(F) de 3/8 pulg
Puerto de salida NPT(F) de 1/4 pulg
Anchura (métrico) 3,18 cm
Anchura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,18 cm
Altura (imperial) 1,25 in
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 150 °C
Tipo de producto Colector de PTFE, 6 salidas