Learn More
HUBER PTFE Hoses
PTFE hose with braided metal reinforcement
Marca:  HUBER 9618
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10384245
  • 1340.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Manguera de PTFE con refuerzo metálico trenzado
  • Temperatura mín.: de -60 °C
  • Temp. máx.: de 260 °C
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Politetrafluoroetileno (PTFE)
    200 cm
    de 260 °C
    56 mm
    -60 °C