Learn More
HUBER Mangueras de PTFE
Código de producto. p-8011886
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
37 mm
44 mm
56 mm
Longitud global (métrico):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10384565
Marca: HUBER 9612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manguera de PTFE con refuerzo metálico trenzado
  • Manguera de PTFE con refuerzo metálico trenzado
  • Temperatura mín.: de -60 °C
  • Temp. máx.: de 260 °C
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
  • Especificaciones
    Material PTFE
    Diámetro exterior (imperial) 44 mm
    Longitud global (métrico) 100 cm
    Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
    Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C