Learn More
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
Marca: Cowie Technology™ 005.710100
Detalles adicionales : Peso : 0.09500kg
Descripción
- Fabricado con materiales vírgenes de PTFE con aprobaciones de la FDA y la USP Clase VI.
- Químicamente inerte.
- No contaminante.
- Utilizable a 280 °C.
Especificaciones
100 mm | |
Agitador de eje de PTFE | |
1 unidad | |
Agitador de eje PTFE rotor ajustable de tipo plano. | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
10 mm | |
Mezcla | |
De -200 °C a +280 °C | |
95 g |