Learn More
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
40.55€ - 63.05€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitador de eje de PTFE |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
Cantidad | 1 unidad |
Temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
Tipo | Agitador de eje PTFE rotor ajustable de tipo plano. |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10581432
|
Cowie Technology™
005.706070 |
6 mm | 70 mm |
40.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10221902
|
Cowie Technology™
005.708070 |
8 mm | 70 mm |
40.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10231902
|
Cowie Technology™
005.710070 |
10 mm | 70 mm |
40.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10591432
|
Cowie Technology™
005.710100 |
10 mm | 100 mm |
48.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10630433
|
Cowie Technology™
005.712100 |
12 mm | 100 mm |
48.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10640433
|
Cowie Technology™
005.712150 |
12 mm | 150 mm |
63.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals.
- Chemically Inert
- Non-Contaminating
- Usable to 280°C
Specifications
Agitador de eje de PTFE | |
1 unidad | |
Agitador de eje PTFE rotor ajustable de tipo plano. |
Mezcla | |
De -200 °C a +280 °C |