Learn More
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Cowie Technology™ PTFE Flat Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
Marca: Cowie Technology™ 005.708070
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
Descripción
- Fabricado con materiales vírgenes de PTFE con aprobaciones de la FDA y la USP Clase VI.
- Químicamente inerte.
- No contaminante.
- Utilizable a 280 °C.
Especificaciones
70 mm | |
Agitador de eje de PTFE | |
1 unidad | |
Agitador de eje PTFE rotor ajustable de tipo plano. |
8 mm | |
Mezcla | |
De -200 °C a +280 °C |