Learn More
Bohlender™ PTFE Centrifugal Stirrer Shafts
Marca:  Bohlender™ C377-08
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10268870
  • 332.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
8 mm
350 mm
Eje de agitación centrífugo.
El eje de agitación se puede utilizarse para agitar en vasos de boca estrecha o en vasos con abertura de articulación en suelo.