Learn More
Bohlender™ PTFE Centrifugal Stirrer Shafts
315.88€ - 332.84€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) El eje de agitación se puede utilizarse para agitar en vasos de boca estrecha o en vasos con abertura de articulación en suelo.
Longitud (métrico) 350 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Eje de agitación centrífugo.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro del eje (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del eje (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10268870
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
C377-08
8 mm
332.84€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10441371
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
C377-04
6 mm
315.88€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
El eje de agitación se puede utilizarse para agitar en vasos de boca estrecha o en vasos con abertura de articulación en suelo.
350 mm
1 unidad
Eje de agitación centrífugo.