Learn More
Abnova™ PSMA2 (Human) Recombinant Protein
Human PSMA2 full-length ORF ( AAH47697, 1 a.a. - 234 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005683-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16189751
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAERGYSFSLTTFSPSGKLVQIEYALAAVAGGAPSVGIKAANGVVLATEKKQKSILYDERSVHKVEPITKHIGLVYSGMGPDYRVLVHRARKLAQQYYLVYQEPIPTAQLVQRVASVMQEYTQSGGVRPFGVSLLICGWNEGRPYLFQSDPSGAYFAWKATAMGKNYVNGKTFLEKRYNEDLELEDAIHTAILTLKESFEGQMTEDNIEVGICNEAGFRRLTPTEVKDYLAAIA
Especificaciones
Especificaciones
AAH47697
proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMA2
GST
5683
Wheat germ expression system
10 μg
HC3, MU, PMSA2, PSC2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer