Learn More
Hamilton™ PRP-X110S Columns
Greatly reduces sample pre-treatment and improves the accuracy and precision of results. Hamilton™ PRP-X110S Columns are manufactured from stainless steel.
Marca: Hamilton™ 79743
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Inertes y muy estables
- Se puede utilizar con prácticamente cualquier cromatógrafo de HPLC o iones
- Columnas resistentes con una eficiencia de separación excepcionalmente superior a la de sus predecesoras
- Adecuadas para su uso en sistemas que emplean conductividad suprimida/no suprimida, electroquímicos y detección por UV e ICP-MS
Especificaciones
2,1 mm | |
29,99 bar (5000 psi) | |
7 μm | |
Sí | |
De 5 °C a 60 °C | |
0,11 meq | |
PEEK |
100 mm | |
pH 1-13. 0-100 % acuosas, modificadoras orgánicas | |
100 Å | |
1 unidad | |
PRP-X110S | |
PSDVB/trimetilamonio | |
Columna de intercambio de aniones |