Learn More
Hamilton™ PRP-X110S Columns
Greatly reduces sample pre-treatment and improves the accuracy and precision of results. Hamilton™ PRP-X110S Columns are manufactured from stainless steel.
777.00€ - 1010.00€
Especificaciones
Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
---|---|
Compatibilidad de fase móvil | pH 1-13. 0-100 % acuosas, modificadoras orgánicas |
Tamaño de partículas | 7 μm |
Tamaño de poro | 100 Å |
Porosidad | Sí |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11577924
|
Hamilton™
79733 |
4,1 mm | 150 mm |
909.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11537954
|
Hamilton™
79735 |
4,1 mm | 250 mm |
977.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10776605
|
Hamilton™
79741 |
4,6 mm | 250 mm |
1010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11583524
|
Hamilton™
79743 |
2,1 mm | 100 mm |
777.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Highly stable, inert
- Use with virtually any HPLC or ion chromatograph
- Rugged column with exceptionally higher separation efficiencies than predecessors
- Well suited for use in systems employing suppressed/non-suppressed conductivity, electrochemical, UV and ICP-MS detection
Especificaciones
29,99 bar (5000 psi) | |
7 μm | |
Sí | |
De 5 °C a 60 °C | |
0,11 meq | |
Columna de intercambio de aniones |
pH 1-13. 0-100 % acuosas, modificadoras orgánicas | |
100 Å | |
1 unidad | |
PRP-X110S | |
PSDVB/trimetilamonio |