Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
94.35€ - 403.92€
Especificaciones
Antígeno | Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1 |
---|---|
Clon | 10A1 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12600127
|
Epredia™
MS-1760-S1 |
Concentrated | 500 μL |
337.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12670117
|
Epredia™
MS-1760-R7 |
Prediluted | 7 mL |
240.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12680117
|
Epredia™
MS-1760-S |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12690117
|
Epredia™
MS-1760-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Protein gene product 9.5 is a ubiquitin C-terminal hydroxylase found in neurons and nerve fibres of central and peripheral nervous system; many neuroendocrinal cells, segments of renal tubules, spermatogonia, leydig cells of testis; and ova. It is present in cellular inclusions and can be a useful as a neuronal marker and in the studies of neurodegenerative disorders.Host Species: Mouse
Clone: 10A1
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein corresponding to full-length human protein gene product 9.5 molecule
Molecular Weight: 25-27kDa
Positive Control: Small intestine
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
1. Wilkinson K D, et al. (1989) Science, 246:670-675.
2. Wilson P O G, et al. (1988) Br J Exp Pathol, 69:91-104.
Especificaciones
Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG2b |
10A1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Neuroscience | |
Recombinant protein corresponding to full length human protein gene product 95 molecule | |
Primary |