Learn More
Hirschmann™ Anillos de protección para cilindro de vidrio
Excelente protección contra roturas para cilindros graduados cuando se golpean accidentalmente.
Marca:  Hirschmann™ 8900090
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11716544
  • 7.15€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para la probeta 10 a 1000mL
• Anillo antichoque
Especificaciones
Especificaciones
54 mm
Anillo de protección
5 paq.