Learn More
Hirschmann™ Anillos de protección para cilindro de vidrio
Descripción
- Para la probeta 10 a 1000mL
- Anillo antichoque
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 14 mm |
| Tipo de producto | Anillo de protección |
| Cantidad | 5 paq. |