Learn More
FTM Technologies™ Prefiltros de protección
Para la filtración de polvo y partículas finas en el laboratorio. Los prefiltros de protección FTM Technologies™ se utilizan con campanas extractoras.
Marca:  FTM Technologies™ PFP1
Detalles adicionales : Peso : 0.28800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11728044
  • 54.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Protege el filtro de carbón activo frente a partículas
  • Evita que se obstruya la superficie del filtro
Especificaciones
Especificaciones
Campanas extractoras excepto para los modelos HI8F/HI8V