Learn More
FTM Technologies™ Prefiltros de protección
Para la filtración de polvo y partículas finas en el laboratorio. Los prefiltros de protección FTM Technologies™ se utilizan con campanas extractoras.
50.20€ - 54.70€
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11728044
Ver documentos Detalles de la promoción
FTM Technologies™
PFP1
Campanas extractoras excepto para los modelos HI8F/HI8V
54.70€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
11758024
Ver documentos Detalles de la promoción
FTM Technologies™
PF2
Modelos de campana extractora HI8F y HI8V
50.20€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protege el filtro de carbón activo frente a partículas
  • Evita que se obstruya la superficie del filtro