Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Unions
Precision engineered for capillary LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Unions offer complete versatility for connecting capillary tubing.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 212011
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Conexiones sin fugas
- Piezas de repuesto como tuercas y empalmes
Especificaciones
Uniones de PEEK ProteCol de 0,79 mm (1/16 pulgadas) a 0,36 mm | |
Tamaño: De 1,59 mm a 0,36 mm |