Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Uniones de PEEK ProteCol™
Código de producto. p-7114344
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tamaño: De 0,36 mm a 0,36 mm
Tamaño: De 1,59 mm a 0,36 mm
Tamaño: De 1,59 mm a 0,79 mm
Tamaño: De 1,59 mm a 1,59 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
15209213 Tamaño: De 1,59 mm a 1,59 mm paquete de 2
15219213 Tamaño: De 1,59 mm a 0,36 mm paquete de 2
13595410 Tamaño: De 1,59 mm a 0,79 mm cada uno
15209223 Tamaño: De 0,36 mm a 0,36 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15209213 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 212009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño de precisión para LC capilar. Las uniones de PEEK Protecol™ Trajan Scientific and Medical ofrecen una versatilidad total para conectar tubos capilares.
  • Conexiones sin fugas
  • Piezas de repuesto como tuercas y empalmes
Especificaciones
Tipo Unión
Descripción Tamaño: De 1,59 mm a 1,59 mm