Learn More
Thermo Scientific™ Proteasome Substrate
For cellular and molecular biology applications
31.95€ - 125.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Formulario | Liofilizado |
Para utilizar con (aplicación) | Sustrato de proteasoma fluorogénico |
Tipo de sustrato | Sustrato Proteasome |
Peso molecular | 648,79 |
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15406429
|
Thermo Scientific™
J64492.M^ |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15496419
|
Thermo Scientific™
J64492.#0 |
5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Blanco | |
Sustrato de proteasoma fluorogénico | |
648,79 | |
De - 30 °C a - 10 °C |
Liofilizado | |
Sustrato Proteasome | |
Sensible a la luz |
For Research Use Only