Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ HIC-10
Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10.
Marca: Thermo Scientific™ 063665
1354.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Consiga una separación de alta resolución de proteínas y péptidos en condiciones no desnaturalizantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10. Estas columnas de sílice, desarrolladas con fijaciones de ligandos multifuncionales, proporcionan una excepcional estabilidad hidrolítica en las condiciones altamente acuosas propias de HIC.
- Alta capacidad de carga de proteínas en aplicaciones de purificación
- Amplia gama de aplicaciones analíticas y preparativas, incluida la separación de proteínas de suero bovino, proteínas de veneno de serpiente y anticuerpos monoclonales (MAbs)
- Basadas en partículas de gel de sílice esféricas ultrapuras de 5 μm con poros de 300 Å
Especificaciones
Columna de análisis | |
75 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
40°C | |
ProPac | |
Interacción hidrófoba | |
Acero inoxidable | |
Bio-LC |
7,8 mm | |
3500 psi (240 bar) | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
100 m²/g | |
Amida/etil | |
Sílice esférica, ultrapura totalmente porosa | |
Interacción hidrófoba | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.