Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul Profood™ serie 87-315
Guantes de látex reutilizables clorados en el exterior para aumentar la resistencia mecánica y química.
Marca: Ansell™ 87315100
20.63 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.78300kg
Descripción
- Fabricados con látex 100 % puro
Aplicaciones:
- Procesamiento de aves de corral
- Procesamiento de carne de cerdo y ternera
- Procesamiento de pescado
- Procesamiento de frutas y verduras
Especificaciones
Látex de caucho | |
Látex de caucho natural | |
10 | |
0,4 mm | |
En zigzag | |
144 par | |
87-315 |
Látex de caucho natural | |
Guantes | |
87-315 | |
Azul | |
Borra de algodón | |
Resistencia líquida y mecánica |