Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul proFood™ serie 87-315
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Fabricados con látex 100 % puro
Aplicaciones:
- Procesamiento de aves de corral
- Procesamiento de carne de cerdo y ternera
- Procesamiento de pescado
- Procesamiento de frutas y verduras
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Color | Blue |
| Latex Free | No |
| Material | Rubber Latex |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (métrico) | 0,4 mm |
| Mostrar más |