Learn More
WTW™ Medidores de oxígeno disuelto portátiles ProfiLine™ Oxi 3310
A professional, field-proven DO-meter with backlit LCD graphic display, the ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3310 is ideal for mobile measurement combined with data logger and waterproof USB-interface.
Marca: WTW™ 2BA301
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Especificaciones
- Escala de temperatura: De -5 °C a 105 °C
- Exactitud de temperatura: ± 0,1 °C
- Resolución de temperatura: 0,1
- Intervalo de presión: De 500 a 1100 mbar
- Intervalo de salinidad: De 0 a 70 ppt
- Intervalo de DO: De 0 a 90 mg/l
- Precisión de DO: ± 0,5 % del valor
- Resolución de DO: 0,01, 0,1 mg/l
- Intervalo de saturación: Del 0 al 600 %
- Resolución de saturación: 1 %
- Tipo de pantalla: LCD
- Tipo de sonda: Galvánico
- Duración de la batería: hasta 1000 horas
- Tipo de batería: Recargable de NiMH
- Puntos de datos: 200 puntos manuales, 5000 conjuntos de datos automáticos
- Clasificación IP: IP 67
- Salidas: USB resistente al agua
- Dimensiones (F x An x Al): 5,7 x 17,7 x 7,9cm
- Peso: 0,6kg
Especificaciones
Medidor con sonda CellOx 325 | |
Medidor con maletín de transporte que incluye sonda de OD galvánica CellOx™ 325, solución de limpieza, electrolito, 3 cabezales de membrana de intercambio, soporte y vaso de precipitados. Incluye CD-ROM con un breve manual de instrucciones, pilas, software de controlador para USB, cable | |
De 500 a 1100 mbar | |
De -5 °C a +105 °C | |
± 0,1 °C | |
200 puntos manuales, 5000 conjuntos de datos automáticos | |
IP-67 | |
3 años | |
Galvánico | |
De 0 a 70 ppt | |
Del 0 al 600 % | |
Hasta 1000 horas | |
Medidor de oxígeno disuelto portátil | |
7,9 cm | |
± 0,5 % del valor |
USB resistente al agua | |
Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos | |
1 | |
0,1 | |
LCD | |
cETLus, CE, ISO 9001:2008 | |
0,6 kg | |
4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH | |
De 0 a 90 mg/l | |
0,01, 0,1 mg/l | |
1 % | |
Recargable de NiMH | |
17,7 cm | |
5,7 cm |