Learn More
WTW™ Medidores de oxígeno disuelto portátiles ProfiLine™ Oxi 3310
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002501
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de oxígeno disuelto portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10176483 Medidor de oxígeno disuelto portátil cada uno
10014313 Medidor de oxígeno disuelto portátil cada uno
2 options
Código de producto. 10176483
Marca: WTW™ 2BA301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un medidor de OD, probado en campo, profesional con pantalla gráfica LCD retroiluminada, el ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3310 es ideal para mediciones móviles combinadas con registrador de datos e interfaz USB resistente al agua.
Especificaciones
  • Escala de temperatura: De -5 °C a 105 °C
  • Exactitud de temperatura: ± 0,1 °C
  • Resolución de temperatura: 0,1
  • Intervalo de presión: De 500 a 1100 mbar
  • Intervalo de salinidad: De 0 a 70 ppt
  • Intervalo de DO: De 0 a 90 mg/l
  • Precisión de DO: ± 0,5 % del valor
  • Resolución de DO: 0,01, 0,1 mg/l
  • Intervalo de saturación: Del 0 al 600 %
  • Resolución de saturación: 1 %
  • Tipo de pantalla: LCD
  • Tipo de sonda: Galvánico
  • Duración de la batería: hasta 1000 horas
  • Tipo de batería: Recargable de NiMH
  • Puntos de datos: 200 puntos manuales, 5000 conjuntos de datos automáticos
  • Clasificación IP: IP 67
  • Salidas: USB resistente al agua
  • Dimensiones (F x An x Al): 5,7 x 17,7 x 7,9cm
  • Peso: 0,6kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor con sonda CellOx 325
Incluye Medidor con maletín de transporte que incluye sonda de OD galvánica CellOx™ 325, solución de limpieza, electrolito, 3 cabezales de membrana de intercambio, soporte y vaso de precipitados. Incluye CD-ROM con un breve manual de instrucciones, pilas, software de controlador para USB, cable
Salidas USB resistente al agua
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos
Intervalo de presión De 500 a 1100 mbar
Modos de calibración 1
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Puntos de datos 200 puntos manuales, 5000 conjuntos de datos automáticos
Certificaciones/conformidad cETLus, CE, ISO 9001:2008
Clasificación IP IP-67
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH
Tipo de sonda Galvánico
Intervalo (OD) De 0 a 90 mg/l
Intervalo (salinidad) De 0 a 70 ppt
Resolución (OD) 0,01, 0,1 mg/l
Intervalo de saturación Del 0 al 600 %
Resolución de saturación 1 %
Duración de la batería Hasta 1000 horas
Batería, tipo Recargable de NiMH
Tipo Medidor de oxígeno disuelto portátil
Anchura (métrico) 17,7 cm
Altura (métrico) 7,9 cm
Fondo (métrico) 5,7 cm
Exactitud (DO) ± 0,5 % del valor