Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado ProfiLine
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras farmacéuticas sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ ProfiLine incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y de acero.
2682.97€
Especificaciones
Intervalo de temperatura (refrigerador) | De 1 a 15 °C |
---|---|
Modelo de puerta | Puerta de cierre automático |
Door Material | Stainless Steel door/lid |
Descongelación | Automática |
Refrigerante | R290 |
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12068281
|
Liebherr™
GKPV 6570 |
601 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Stainless steel refrigerator
- Stainless steel door with interchangeable hinges
- Ergonomic handle
- Optical and acoustical warning signal
- Electronic control system
- External digital temperature display
Especificaciones
De 1 a 15 °C | |
Stainless Steel door/lid | |
R290 | |
Chrome Nickel Steel Interior Containers | |
2 años | |
1550mm | |
50 Hz |
Puerta de cierre automático | |
Automática | |
Stainless Steel | |
Acero inoxidable | |
650 mm | |
De 220 a 240 V |