Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado ProfiLine
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras farmacéuticas sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ ProfiLine incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y de acero.
Marca: Liebherr™ GKPV 6570
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Stainless steel refrigerator
- Stainless steel door with interchangeable hinges
- Ergonomic handle
- Optical and acoustical warning signal
- Electronic control system
- External digital temperature display
Especificaciones
601 l | |
Puerta de cierre automático | |
5 | |
R290 | |
Chrome Nickel Steel Interior Containers | |
GKPV6570 | |
2150 Al x 700 An x 830 Pr mm | |
1550mm | |
De 220 a 240 V | |
117 kg |
De 1 a 15 °C | |
Stainless Steel door/lid | |
Automática | |
Stainless Steel | |
Acero inoxidable | |
2 años | |
650 mm | |
510mm | |
50 Hz |