Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
Marca:  Thermo Scientific SH31304.02
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17908281
  • 1465.59€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
100 L
100 L
Single-Use Bioprocessing
50 L
2000 L
50 L
200 L
C-Flex