Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7221877 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 L
500 L
2000 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17928241 100 L paquete de 5
17908281 2000 L paquete de 5
17938281 500 L paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17928241 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor SH31304.01
Especificaciones
Características ecológicas 200 L
Capacidad (métrico) 100 L
Descripción de la película 100 L
Para utilizar con (equipo) 50 L
Para utilizar con (aplicación) Single-Use Bioprocessing
Cantidad 200 L
Línea de productos 50 L
Tubing Style C-Flex