Learn More
Erlab Cabina de seguridad del tipo II con doble ventilación y sistema de biodescontaminación integrado
Solis Premium se distingue por su elegante diseño, su tecnología única y sus características
Marca:  Erlab HOT19845
Detalles adicionales : Peso : 290.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17756634
  • 19267.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Un filtro HEPA H14 de alta eficacia elimina las partículas del aire ambiente antes de suministrar aire a la cámara de manipulación: Se filtra el 99,999 % de las partículas >0,3 µm.
  • La tasa de extracción es del 38 % y la tasa de recirculación del 62 %.
  • Barrera de aire frontal muy fuerte.
  • Ventana delantera eléctrica y deslizante a un ángulo de 10° fabricados con vidrio laminado, conforme a la norma EN12469.
  • La red LED proporciona iluminación que se puede ajustar de suave a muy brillante.
Especificaciones
Especificaciones
Norma EN 12469-2000
1895 mm
Solis Premium 1800
2
Descontaminación con H202
>580 m3/h
Protección del manipulador
Control de voz
USB-A, DOP
310 W
Acero inoxidable
Cabina de seguridad para productos biológicos
59 dB
800 W
600 mm
Pantalla táctil
2225 mm
115 W
1506 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico