Learn More
IKA™ UTL 25 Digital Inline ULTRA-TURRAX™ con enchufe para Reino Unido
UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX™ para la circulación o el procesamiento de flujo continuo en el laboratorio.
Marca:  IKA™ 0010006858
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Código de producto. 17593596
  • 11330.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseño modular sencillo, compacto y robusto
  • Esterilizable y compatible con autoclave
  • Dispositivo de sobremesa o compatible con soporte, requisitos de espacio bajos
  • Fácil de desmontar
  • Gran capacidad de entrega de 4,4 a 11,6 l/min. Con salida abierta (el montaje de una válvula puede reducir el caudal)
  • Para suspensión, emulsionante y desaglomeración sin aire, estéril y en línea
  • Para funcionamiento a vacío o presurizado (hasta 6 bares)
  • Si se utiliza el DK 25.11, también se evita la inducción de aire en la operación por lotes
  • No autocebable
  • Se puede integrar una bomba entre la boquilla de admisión y el recipiente. Como resultado, se pueden procesar líquidos viscosos
  • No es adecuado para funcionamiento continuo o funcionamiento continuo cíclico
  • Las mangueras utilizadas deben tener un diámetro interior de 13 mm (entrada) y 9 mm (salida) respectivamente para ajustar la cámara de flujo DK 25.11
Especificaciones
Especificaciones
De 3000 a 25.000 rpm
50/60 Hz
13 mm
175 mm
73 dB
3,8 kg
230 V
26 mL
450 x 120 x 100 mm
Circulación o procesamiento de flujo continuo
Reino Unido