Learn More
Beschreibung
- Diseño modular sencillo, compacto y robusto
- Esterilizable y compatible con autoclave
- Dispositivo de sobremesa o compatible con soporte, requisitos de espacio bajos
- Fácil de desmontar
- Gran capacidad de entrega de 4,4 a 11,6 l/min. Con salida abierta (el montaje de una válvula puede reducir el caudal)
- Para suspensión, emulsionante y desaglomeración sin aire, estéril y en línea
- Para funcionamiento a vacío o presurizado (hasta 6 bares)
- Si se utiliza el DK 25.11, también se evita la inducción de aire en la operación por lotes
- No autocebable
- Se puede integrar una bomba entre la boquilla de admisión y el recipiente. Como resultado, se pueden procesar líquidos viscosos
- No es adecuado para funcionamiento continuo o funcionamiento continuo cíclico
- Las mangueras utilizadas deben tener un diámetro interior de 13 mm (entrada) y 9 mm (salida) respectivamente para ajustar la cámara de flujo DK 25.11
Spezifikation
De 3000 a 25.000 rpm | |
50/60 Hz | |
100 x 450 x 120 mm | |
Circulación o procesamiento de flujo continuo | |
3,8 kg |
230 V | |
500 W | |
Esterilizable en autoclave | |
73 dB |