Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de seguridad biológica Herasafe™ 2030i Serie CTS™ - EN12469
HeraSafe 2030i-CTS Series, Factory Acceptance Compliance Package including Compliance Binder to support a timely and rapid validation process.
Marca:  Thermo Scientific™ 51033758
Detalles adicionales : Peso : 170.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16843870
  • 21000.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. The Herasafe 2030i BSC CTS Series is designed to deliver performance with superior precision for demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives.
Características:
Facilidad de uso y ergonomía:
  • Interfaz de pantalla táctil intuitiva para una indicación clara del estado y el rendimiento
  • Guillotina frontal electrónica
  • Reposabrazos ergonómico y versiones opcionales de acolchado esterilizable en autoclave
  • Luces LED interiores y ventanas laterales 
Protección inteligente:
  • La funcionalidad de seguridad autónoma mantiene un flujo de aire adecuado y supervisa condiciones críticas en tiempo real, sin que el usuario tenga que intervenir (sistema de autocompensación Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus
  • y de verificación de flujo de aire digital (DAVe))
  • Tecnología SmartClean Plus e interior de acero inoxidable de 316L y de alta calidad para facilitar la limpieza y desinfección
  • Intensidad de la luz UV germicida autoajustable
Gestión de la información:
  • Salida de datos USB estándar 
  • Capacidad integrada para conectarse a la nube Thermo Fisher Scientific mediante Wi-Fi. En las regiones donde el servicio esté disponible, se puede conectar de forma remota a través de nuestra aplicación, comprobar el estado del equipo y detectar alertas, alarmas y el registro del usuario. 
Los modelos con conectividad comercializados varían de una región a otra. Para más información, póngase en contacto con el representante comercial de Thermo Scientific. 
Paquete de documentación del producto:
  • Documentos de asistencia técnica del producto
  • Certificaciones normativas y de conformidad
  • Documentos de trazabilidad/validación
Servicios y asistencia técnica (opcional)
Cuando invierte en equipos de laboratorio Thermo Scientific, no solo se beneficia del rendimiento del producto de alta calidad, sino que también puede disfrutar de la tranquilidad y maximizar el tiempo de actividad con las soluciones de servicio de primera clase ofrecidas por Unity Lab Services. 
Planes de servicio*: aumente al máximo el tiempo de actividad, mantenga un rendimiento óptimo y prolongue la vida útil de su equipo con un plan de servicio que incluye mantenimiento preventivo anual, resolución remota digital y tiempos de respuesta rápidos en las instalaciones.–
Números de catálogo:
  • Periodo de garantía de fábrica
    • Garantía Total Care TCWBSC
  • Período posterior a la garantía
    • Extensión de garantía EWBSC20
    • Plan de servicio técnico directo TDPBSC
    • Plan de servicio Total Care TCPBSC
Servicios de conformidad**: con los servicios de cualificación (IQ/OQ) y de pruebas de rendimiento, podrá documentar la funcionalidad del equipo para respaldar los requisitos normativos y reducir el incumplimiento.  
Números de catálogo:
  • Servicio de cualificación
    • Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación NSF 49 (Estados Unidos) IOQPCKE89003610
    • Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación EN 12469 (Europa) IOQPCKE89003488
    • Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación DIN 12980 (Alemania) IOQPCKE89003613
*Disponible en 23 países. Indique qué le interesa en el formulario de «solicitud de presupuesto» y nos pondremos en contacto para informarle sobre disponibilidad.
**Los servicios de cumplimiento normativo solo están disponibles en determinados países, incluidos EE. UU., Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, España, Portugal, Italia, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca y Países Bajos. Indique qué le interesa en el formulario de «solicitud de presupuesto».
Especificaciones
Especificaciones
BSC Herasafe 2030i (inglés)
Acero inoxidable (316)
Herasafe 2030i
200 mm
GUI de 1,9 cm (7 in)
H14 HEPA
55 W/h
2 a cada lado más Smart Ports
800 x 1000 x 1536
800 mm
190 kg
230 V
EN 12469
Cabina de seguridad para productos biológicos
2 en la pared trasera
39,3 in
1,0000
1000 mm
LED
7,8 in
50/60 Hz
170 kg
230 V
133 W/h