Learn More
Lauda™ Termostato de baño de refrigeración PRO RP 1090 con enchufe CEE7/7
Baño termostático con la última tecnología de microprocesador, sistema de refrigeración integrado
Marca:  Lauda™ L000010
Detalles adicionales : Peso : 83.00000kg
Código de producto. 16843080
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Pantalla gráfica OLED brillante y de alto contraste
  • Funcionamiento con panel de control desmontable giratorio en 360° con cursores y teclas programables para control remoto
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
  • Posibilidad de actualización con interfaz (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; módulos analógicos o de contacto)
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Programador integrado, un programa con máx. 20 segmentos
  • Baja altura del aparato cuando se retira el panel de control
  • Volumen accesible significativamente ampliado
  • Recipiente de baño de acero inoxidable (aislado, con asas y grifo de desagüe)
  • Bomba interna LAUDA Varioflex con ocho niveles seleccionables
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor.
  • Sistema de refrigeración híbrido: eliminación del calor complementaria con agua de refrigeración
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -90 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 3,6 kW
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 240 x 150 x 200 mm
    • Volumen del baño mín./máx.: 6,5/10,5 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 440 x 600 x 730 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración (etapas de la bomba):
      • 20 °C (8), etanol; 0,8 kW
      • 10 °C (8), etanol; 0,75 kW
      • 0 °C (8), etanol; 0,72 kW
      • -10 °C (8), etanol; 0,69 kW
      • -20 °C (4), etanol; 0,66 kW
      • -30 °C (4), etanol; 0,63 kW
      • -40 °C (4), etanol; 0,6 kW
      • -50 °C (4), etanol; 0,54 kW
      • -60 °C (4), etanol; 0,37 kW
      • -70 °C (4), etanol; 0,24 kW
      • -80 °C (4), etanol; 0,11 kW
      • -85 °C (4), etanol; 0,05 kW
      • -90 °C (4), etanol; 0,02 kW
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, dos boquillas de 10 mm con tapón de rosca G 3/8 para agua de refrigeración
  • Especificaciones
    Especificaciones
    230 V