Learn More
Lauda™ Baño de circulación calefactado PRO P 2 EC con enchufe CEE7/7
Circulador termostático con la última tecnología de microprocesador, bobina de refrigeración instalada
Marca:  Lauda™ L000020
Detalles adicionales : Peso : 15.50000kg
Código de producto. 16803600
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Pantalla multitáctil a color de 5,7 pulg
  • Funcionamiento con pantalla multitáctil
  • La consola de comandos se puede desmontar y utilizar como control remoto
  • Administración de usuarios para un máximo de 20 usuarios
  • Introducción y exportación de datos mediante USB
  • Temporizador y función de cuenta atrás
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
  • Posibilidad de actualización con interfaz (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; módulos analógicos o de contacto)
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Programador con hasta 100 programas, hasta 50 segmentos cada uno
  • Diseño de torre con tamaño reducido
  • Bomba LAUDA Varioflex (presión/succión) con ocho niveles seleccionables, conexiones traseras
  • Bajo volumen de llenado que permite cambios rápidos de temperatura
  • Recipiente de baño de acero inoxidable (aislado, con rebose y grifo de desagüe)
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 80 a 250 °C
    • Intervalo de temperatura de funcionamiento con refrigeración externa: De 20 a 250 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 2,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 2,7 kW
    • Consumo de energía: 12 A
    • Presión máx. de la bomba: 0,7 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 22 l/min
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): M16x1
    • Ø de olivas de entrada/salida: 13 mm
    • Volumen de llenado mín.: 2,4 l
    • Volumen de llenado máx.: 4,4 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 250 x 365 x 425 mm
    • Fuente de alimentación: De 200 a 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Dos tapones de rosca, dos tapones de cierre, dos boquillas de 13 mm para conectores de bomba, dos boquillas de 10 mm con tapón de rosca G 3/8 para agua de refrigeración
  • Especificaciones
    Especificaciones
    230 V