Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación de agua Barnstead™ Smart2Pure™ Pro con instalación
¡Todo en uno! El sistema Smart2Pure™ Pro es un sistema compacto que convierte agua corriente en agua de tipo 1 según las normativas ASTM. El sistema Smart2Pure Pro UV/UF de 16 LPH ofrece opciones de depósito de 30 o 60 l que permiten personalizar la capacidad de almacenamiento y dispensar agua de tipos 1 y 2 según las normativas ASTM.
Marca:  Thermo Scientific™ 50157873INS
Detalles adicionales : Peso : 50.29000kg
Código de producto. 16430851
  • 13400.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Economía duradera:
  • La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
  • Módulo 1  cartuchos de ósmosis inversa que eliminan hasta el 99 % de las impurezas del agua corriente.
  • Módulo 2  incluye un cartucho de pulidor que contiene una resina ultrapura de alta calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho.
Fácil de utilizar:
  • La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para controlar el flujo.
  • La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
  • Interfaz de usuario simplificada
Opciones de colocación:
  • Colocación en la mesa de laboratorio
  • Montaje en la pared
Nuevas características:
  • El modo de espera automático recircula el agua del sistema cuando no está en uso para mantener la pureza
  • El detector de fugas corta el suministro de agua y apaga el sistema si se detecta una fuga
  • Las alertas muestran en la pantalla cuándo se deben reemplazar los consumibles
  • Monitorización de la calidad del agua por ósmosis inversa
  • Ultrafiltro en línea con gran área de superficie para eliminar endotoxinas y nucleasas.
  • Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes
Smart2Pure Pro ofrece opciones de depósitos de 30 o 60 l:
  • La amplia abertura facilita la limpieza manual.
  • El filtro esterilizado de ventilación y el desbordamiento del depósito ofrecen protección frente a la contaminación por microorganismos.
  • El absorbente de CO2  opcional evita que aumenten los valores del TOC a causa de la transferencia de CO2 .
  • El depósito de polietileno es opaco a la luz.
  • La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo y mantiene el valor de conductividad bajo.
  • Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio.
  • Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces. 
Dispensador manual opcional:
  • Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221)
Garantía:  1 año, piezas y mantenimiento.
Especificaciones
Especificaciones
0,99
< 0,01 UFC/ml
No
Hasta 1 l/min
No
De 1 a 6 bar
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 30 l: sistema completo
<1
0,12 kW
305 mm
300 mm
100/240 V/50/60 Hz
50/60 Hz
Tipo 1: 0,055 μs/cm Tipo II: 0,067 a 0,1 μs/cm
1,9 cm (3/4 pulg.) NPT y 1,27 cm (1/2 pulg.) NPT
Corriente
agua de tipo 1 y 2
De 1 a 5 ppmm
El sistema completo incluye el sistema de pretratamiento Barnstead con cartuchos, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro esterilizado de 0,1 μm, lámpara UV, filtro de UF, depósito de 30 l, filtro de ventilación de CO2, desbordamiento esterilizado y soporte para montaje del sistema en pared.
De 1 a 6 bar
16 l/h a 10 °C
16 l/h
545 mm
22 kg
100/240 V
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico