Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCE
La balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE36201S0-S00
8303.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 16.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16283272
  • 8740.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Pantalla táctil TFT
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Sin protector contra corrientes de aire
1 s
10 años
400 mm
15,8/17,1 kg
100/240 V ±10% (±10%)
36,200 g
1 g
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
20 mg
Balanza de precisión de alta capacidad
412 mm
126/159 mm
120/240 V
50/60 Hz