Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX son una elección sostenible para la refrigeración clínica y de laboratorio
Marca:  Thermo Scientific™ TSX4505GV
8194.37 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 238.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15993610
  • 10183.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de laboratorio a entre 3 ° y 7°C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñado para el almacenamiento seguro de productos médicos y de laboratorio, entre otros, vacunas, productos farmacéuticos, medios y reactivos que tengan que estar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Temperatura de funcionamiento de 2 °C a 8 °C, ajuste predeterminado de fábrica en 5 °C
  • Opcional con puertas de cristal o macizas
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
Frigorífico de alto rendimiento
1297 L
R290
2
CE, cUL, CE
Serie TSX
Automático
Opcional
28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
36,6 in
93,1 cm
78,5 in
199,4 cm
56,5 in
143,5 cm
15 A (CB)
208/230 V
50/60 Hz
611 lb
45,8 pies cuad.
3°-7°C (5°C)
Cristal deslizante
8 Alambre
Microprocesador
La garantía varía según el país. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Alarma, Registrador
Compatible con Smart-Vue
36,6 x 56,5 x 78,5 in (93,1 x 143,5 x 199,4 cm)
28,5 in
72,4 cm
58 in
147,3 cm
52,5 in
133,4 cm
CEE 7/7
208-230 V, 50 Hz
Eficiencia energética
277 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.