Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium Capacity Concentrators for Combinatorial Chemistry Applications
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
Marca:  Thermo Scientific™ SPD130P1-230
28645.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 63148-62-9 Peso : 140.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966171
  • 35400.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
SDP130DLX es un concentrador de vacío de alta capacidad que se puede utilizar con una amplia variedad de disolventes y ofrece resistencia a TFA, DSMO y otros disolventes agresivos utilizados en aplicaciones de química combinatoria.   Para facilitar el pedido, puede solicitarlo en kits.
Características de SPD130DLX:
  • Cámara profunda de aluminio con revestimiento de PTFE estándar
  • Cubierta con cierre de seguridad
  • Mecanismo de sujeción de la tapa
  • Cubierta de seguridad en vidrio radiante que mejora el tiempo de secado aplicando calor IR radiante a las muestras (SPD130DLX)
  • Conductos y tubos en PTFE
  • Colector de dos válvulas con válvula de descarga automática incorporada
  • Pantalla de tiempo/temperatura que incorpora teclado táctil con interruptores de membrana
  • Tres programas predefinidos por aplicación y tres programas definidos por el usuario disponibles
  • Tiempos de secado variables de 35° a 80 °C en incrementos de cinco grados
  • Ejecución sincronizada manual/automática
Disolventes y combinaciones de disolventes:
  • Acetona
  • Cloroformo
  • Etil acetato
  • Hexano
  • Cloruro de metileno
SPD 130DLX P1 incluye:
  • Concentrador SpeedVac
  • Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de - 105 °C
  • Bomba de 4 cabezas de etilenotetrafluoretileno/perfluoroalcoxialcano sin aceite OFP400
  • Rotor de 64 × 1,5 ml (RH64-11)
  • Vacuómetro digital
  • Kit de trampa química para utilizar con cartucho desechable
  • Kit de tubos y conexiones, incluidos tubos de vacío transparente de pared gruesa de 10 cm (4”)
  • Frasco de condensación de vidrio
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Especificaciones
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
Kit SPD130DLXPP1
230 V/50 Hz
  • Concentrador SpeedVac
  • Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de -105 °C
  • Bomba de 4 cabezas de etilenotetrafluoretileno/perfluoroalcoxialcano sin aceite OFP400
  • Rotor de 64 × 1,5 ml (RH64-11)
  • Indicador de vacío digital
  • Kit de trampa química para utilizar con cartucho desechable
  • Kit de tubos y conexiones, incluidos tubos de vacío transparente de pared gruesa de 10,16 cm (4 pulg.)
  • Frasco de condensación de vidrio
  • Líquido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD130
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Modular SPD130P1 Savant Speed Vac kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: octamethyltrisiloxane, octamethylcyclotetrasiloxane, dodecamethylpentasiloxane,decamethyltetrasilox