Learn More
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vacuum Concentrators for Organic Chemistry and Drug Discovery Applications
Perform HPLC fraction and reversed-phase SPE eluant applications with these large capacity SPD210 vacuum concentrator and kits which contain all required components under one model number.
Marca:  Thermo Scientific™ SPD210P1-230
22391.48 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 204.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916181
  • 27700.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimize evaporation with Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. With three heating levels, these concentrators are ideal for aqueous and organic solvents. Carry out HPLC fraction and reversed-phase SPE eluent applications with Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™ Kits, which are easy to use and contain all required components under one model number.
Características:
  • Gran selección de rotores para adaptarse a una gran variedad de tamaños y tipos de tubos
  • Pantalla digital de programación intuitiva con tres programas predefinidos que se pueden modificar y guardar para ajustar el calor, el tiempo de funcionamiento y la temperatura
  • Alarma sonora que avisa al usuario cuando la operación finaliza.
  • Cámara con revestimiento de PTFE que proporciona una larga duración ante disolventes agresivos
  • Válvula de purgado automático que proporciona vacío al inicio de un ciclo y sangra la cámara a presión atmosférica cuando finaliza
El kit SPD210P1 incluye:
  • Concentrador SpeedVac™ SPD210 de alta capacidad
  • Trampa de vapor refrigerada a -104°
  • Bomba de vacío
  • Rotor de 200 × 1,5 ml
  • Vacuómetro digital
  • Paquete de tubería universal
  • Trampa química
  • Cartucho desechable
  • Frasco de condensación de vidrio
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Disolventes y combinaciones de disolventes:
  • Acetonitrilo
  • Metanol
  • Etanol
  • Agua
Aplicaciones típicas:
  • Fracciones de HPLC con agua/0,1 % de ácido trifluoroacético
  • SPE en fase inversa
Especificaciones
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses.Marcado CE
Kit SPD210P1 230
Kit del concentrador de vacío SpeedVac SPD210 P1
230 V/50 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico