Learn More
Thermo Scientific™ Kits y sistemas de concentrador de vacío integrado Savant™ SpeedVac™
Obtenga todos los componentes necesarios para las fracciones de HPLC con agua/0.1 % de ácido trifluoroacético y aplicaciones de eluyentes SPE de fase inversa con estos kits.
Marca: Thermo Scientific™ SPD2030A-230
Descripción
Seque y concentre muestras acuosas o no agresivas con velocidad y eficacia con los sistemas y kits Thermo Scientific™ Savant SPD1030 y SPD2030 Integrated SpeedVac™. Totalmente integrado para una instalación y programación rápidas. Ideal para secar precipitados de ADN/ARN, muestras de PCR, proteínas, enzimas, fracciones de HPLC en placas o tubos en agua/etanol o isopropanol y otros disolventes orgánicos. El sistema SpeedVac SPD1030 está diseñado para una capacidad media (por ejemplo, .,120 tubos de 1.5 ml, otros formatos). El sistema SpeedVac SPD2030 está diseñado para una capacidad mayor (es decir, .,200 tubos de 1.5 ml y otros formatos).
Facilidad de uso:
- Instalación «plug and play»: Incluye un concentrador, una bomba de vacío sin aceite y una trampa de frío integrados en una sola unidad. No se necesitan conexiones de tubos.
- Pantalla digital de programas intuitiva y fácil de usar que permite el uso de tres programas preajustados y crear tres programas personalizables para establecer el calor, el tiempo de ejecución, la velocidad de rampa y el nivel de vacío para un funcionamiento eficaz.
- Amplia variedad de rotores para admitir el formato de la muestra desde microtubos, viales y microplacas hasta matraces de 250 ml.
- Alarma sonora que avisa al usuario cuando la operación finaliza.
Diseño robusto con mantenimiento reducido:
- La bomba de vacío sin aceite prácticamente no necesita mantenimiento.
- El revestimiento de teflón protege la cámara contra la corrosión y facilita la limpieza
Evaporación mejorada:
- La cubierta radiante ofrece un secado más rápido de las muestras
- Los controles de presión y rampa de vacío evitan la ebullición violenta de la muestra para conservar su integridad.
- La vía de vapor desde el concentrador hasta la trampa de vapor refrigerada es más corta, lo que acelera la evaporación.
- Los rotores se adaptan a una amplia variedad de formatos de muestra, como tubos, matraces y microplacas de pocillos profundos y poco profundos.
Disolventes y combinaciones de disolventes:
- Acetonitrilo
- Etanol
- Metanol
- Cloruro de metileno
- Agua
- Otros disolventes orgánicos
SPD1030A y SPD2030A incluyen:
- Sistema SpeedVac integrado
- Líquido de transferencia de calor Cryocool™ 1 l.
- Matraz de condensación de vidrio (GCF400)
El kit SPD1030P1 incluye:
- Sistema SpeedVac completamente integrado
- Rotor de 40 × 1,5 ml (RH40-11)
- Líquido de transferencia de calor Cryocool™ 1 l.
- Matraz de condensación de vidrio (GCF400)
Kit SPD2030 P1
- Sistema SpeedVac integrado
- Rotor de 200 × 1,5 ml (RH200-12)
- Líquido de transferencia de calor Cryocool™ 1 l.
- Matraz de condensación de vidrio (GCF400)
Especificaciones
<10 torr (13 mbar, 1,3 KPa) | |
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE | |
113 kg | |
Admite hasta 200 tubos de 1,5 ml, 30 tubos de 15 ml, 48 tubos de 50 ml, 20 placas de micropocillos y 8 placas de pocillos profundos. Hay otras opciones de rotor disponibles para adaptarse a una gran variedad de tubos, viales y placas. | |
Aluminio con revestimiento de PTFE | |
230 V/50 Hz | |
94 kg |
250 lb | |
Bomba de diafragma, trampa en frío y manómetro de vacío | |
SPD2030 | |
Ambiente (de 17 °C a 32 °C) a 80 °C | |
Concentrador de vacío integrado SpeedVac SPD2030 (orden del rotor por separado) | |
8 A | |
79 x 71 x 42 cm |