Learn More
Labconco™ FreeZone™ 12L -84°C Console Freeze Dryers w/Stoppering Tray Dryer, 230V Models
FreeZone 12L Console Freeze Dryers with Stoppering Tray Dryers are designed for lyophilizing moderate to large loads and stoppering vials or serum bottles under vacuum. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Your samples are protected with remote notification and data recording.
Marca:  Labconco™ 711221030
Detalles adicionales : Peso : 301.64001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15772837
  • 62480.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Colector de acero inoxidable, secador de bandeja con taponado
Requires : Bomba de vacío
Descripción
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone de 12 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales o frascos de suero al vacío.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
  • La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 12 l de hielo antes de la descongelación
  • −84° El colector C es adecuado para muestras de punto eutéctico bajo, incluido el acetonitrilo
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
  • Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos
  • La válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
  • Las características incluyen descongelación por gas caliente, puerto USB de montaje lateral y conexión Ethernet montado posteriormente
  • La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío (se vende por separado)
El secador de bandeja con taponado FreeZone proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento constante.
  • Tres estantes ajustables de 41,91 × 30,48 cm (16,5 × 12 pulgadas) con temperatura controlada (±1 °C) y sensores de temperatura de muestra que proporcionan hasta 9,73 l (594 pulgadas cuadradas) de espacio en los estantes
  • El líquido de circulación de los estantes oscila entre − 40 y + 40 °C
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • El mecanismo neumático integrado tapona los recipientes en los tres estantes
  • El orificio de relleno con diámetro exterior de 3,17 mm (1/8 pulgadas) introduce gas inerte en la cámara, lo que protege las muestras frente a la humedad atmosférica y los contaminantes
  • Se requiere bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 litros/minuto e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
    Compliance
    Todos los modelos cumplen el estándar UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 N.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos /: 230 V, 50 Hz).
    Servicio Técnico
    Un año
    Especificaciones
    Especificaciones
    Liofilizador
    de -84 °C
    Acero
    Colector de acero inoxidable, secador de bandeja con taponado
    75,1 cm
    82,2 cm
    161,7 cm
    230 V
    743 lb
    12 l (antes de descongelar)
    de -119 °C
    UL, CAN/CSA, CE
    29,6 in
    32,4 in
    63,7 in
    Schuko
    50 Hz
    337,01 kg