Learn More
Labconco™ Secadores de bandeja a granel FreeZone™, válvula de aislamiento y colector de 6 puertos, modelos de 230 V
Diseñados para el liofilizado de cargas de muestras a granel de moderadas a grandes. Los secadores de bandeja a granel Labconco™ FreeZone™, el colector de 6 puertos y la válvula de aislamiento, modelos de 230 V, ofrecen opciones para el colector de 6 puertos y la válvula de aislamiento incorporados. Incluyen tres estantes calefactados y sondas de temperatura para la supervisión de la temperatura de la muestra.
Marca:  Labconco™ 780601330
Detalles adicionales : Peso : 106.59420kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15752857
  • 24150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: 3 estantes, colector de 6 puertos, válvula de aislamiento
Requires : Liofilizador, bomba de vacío
Descripción
Descripción
  • Proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento uniforme
  • Tres estantes calentados de 32,25 × 42,16 cm (12,7 × 16,6 pulgadas) con sensores para la supervisión de la temperatura que proporcionan 10,35 l (632 pulgadas cuadradas) de espacio de almacenamiento
  • Se pueden añadir 2 estantes adicionales (se venden por separado)
  • Cada estante se calienta hasta + 60 °C
  • El microprocesador mantiene la temperatura del sistema dentro de los 3 °C del ajuste.
  • La puerta de visualización de acrílico transparente proporciona una completa visibilidad de los estantes
  • El sistema operativo Lyo-Works™ proporciona una programación y control flexibles con una visualización en tiempo real de los parámetros de liofilizador y de secador de bandeja en una pantalla táctil capacitiva a todo color de 5 pulg en un liofilizador FreeZone conectado de 6, 12 o 18 l (se vende por separado)
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • Las muestras se deben congelar previamente
  • Las opciones incluyen: Colector de secador de bandeja de 6 puertos que acepta adaptadores de matraz de 1/2 pulg o 3/4 pulg para la liofilización en matraz y válvula de aislamiento integrada que separa el secador de bandeja a granel del liofilizador para reducir el tiempo necesario para restablecer los niveles de vacío de trabajo y proporcionar los medios para determinar el criterio de valoración
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 estándar (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Secador de bandeja para grandes volúmenes
Hasta 60 °C
UL, CAN/CSA, CE
21,5 in
32,2 in
27,1 in
4 A
230 V
283 lb
5
Acero
3 estantes, colector de 6 puertos, válvula de aislamiento
54,6 cm
82,2 cm
68,8 cm
Schuko
50/60 Hz
128,36 kg