Learn More
Labconco™ FreeZone™ 18L -50°C Console Freeze Dryers
FreeZone™ 18L Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Your samples are protected with remote notification and data recording.
Marca: Labconco™ 701812030
Includes: Colector con revestimiento de PTFE
Requires : Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 18 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
- La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 18 l de hielo antes de la descongelación
- −50°El colector C es adecuado para muestras acuosas
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
- Las características incluyen descongelación por gas caliente, puerto USB de montaje lateral y conexión Ethernet montado posteriormente. La consola proporciona espacio interior para una bomba de vacío y acomoda el secador de bandeja con taponado FreeZone™ (la bomba y el secador de bandeja con taponado se venden por separado).
- Lyo-Works OS proporciona visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
- Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
- Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
- Las funciones exclusivas de FreeZone™ protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento.
- Las opciones incluyen: válvula de purga para aislar la bomba de vacío del liofilizador y una mini cámara de secado al vacío de acero inoxidable incorporada con control a + 60 °C
Se requiere bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 l/min, accesorio de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
Todos los modelos cumplen el estándar UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 N.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos /: 230 V, 50 Hz).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
de -50 °C | |
Acero | |
Colector con revestimiento de PTFE | |
75,1 cm | |
80,7 cm | |
92,9 cm | |
230 V | |
290 lb |
18 l (antes de descongelar) | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
29,6 in | |
31,8 in | |
36,6 in | |
Schuko | |
60 Hz | |
131,54 kg |