Learn More
Labconco™ FreeZone™ 4.5L -84°C Benchtop Freeze Dryers, 230V Models
FreeZone 4.5 Liter Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light to moderate sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display.
Marca:  Labconco™ 710402030
Detalles adicionales : Peso : 61.68860kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15732807
  • 18870.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Colector con revestimiento de PTFE
Requires : Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Descripción
Descripción
Los liofilizadores de sobremesa de 4,5 litros FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
  • Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 4,5 litros de hielo antes de descongelar
  • El colector de -−84 °C es adecuado para muestras de punto eutéctico bajo, incluido el acetonitrilo
  • Entre las características se incluyen la descongelación de gas caliente, el puerto USB de montaje lateral y la conexión Ethernet montada en la parte trasera
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 estándar (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Liofilizador
de -84 °C
Acero
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
67,3 cm
57,1 cm
46,9 cm
Schuko
60 Hz
75,3 kg
2,5 l (antes de descongelar)
de -119 °C
UL, CAN/CSA, CE
26,5 in
22,5 in
18,5 in
10 A
230 V
166 lb