Learn More
Cole-Parmer™ MP-800 Series Stuart™ Automatic Digital Melting Point Apparatus
Use this MP-800 Series Stuart Automatic Digital Melting Point Apparatus to accurately identify the melting point with advanced digital image processing.
Marca:  Cole-Parmer™ 03013-03
Detalles adicionales : Peso : 4.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15553675
  • 7420.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Emplea la última tecnología de cámara digital para producir un vídeo de alta resolución de la fusión de la muestra, lo que permite que el algoritmo de fusión inteligente identifique los cambios más pequeños dentro de la muestra, con precisión y fiabilidad
  • Puede determinar el punto de fusión de hasta tres muestras simultáneamente.
  • Interfaz de usuario personalizada basada en una plataforma Android establecida para una configuración y navegación intuitivas.
  • Todo el funcionamiento se realiza a través de una pantalla táctil en color de alta definición. Una vez programado, los usuarios pueden dejar que el SMP50 complete el análisis de fusión de forma independiente. La fusión también se puede observar en la pantalla en directo o después de la fusión. Durante la revisión posterior a la fusión, se pueden añadir etiquetas de medición adicionales si es necesario, como el punto de menisco, o se puede sobrescribir el resultado obtenido automáticamente.
  • Se incluyen 8 GB de almacenamiento interno, con capacidad para aproximadamente 300 archivos de fusiones, incluidos vídeos.
  • Los resultados también se pueden transferir a través de un dispositivo USB al PC para obtener un registro más permanente a largo plazo.
  • Todos los archivos de vídeo incluyen una marca de temperatura, por lo que, independientemente del dispositivo en el que los vea, podrá confirmar el resultado obtenido automáticamente.
  • En el cajón de almacenamiento se pueden guardar todos los tubos capilares estándar.
  • Incluye un cortador de vidrio pequeño que produce cortes limpiamente en el centro del tubo, lo que hace que la carga de muestras sea más limpia y segura.
  • Todas las unidades se suministran de fábrica con un certificado de calibración que muestra el número de serie individual para la trazabilidad.
  • El SMP50 también cumple con los requisitos de Farmacopea y Buenas Prácticas de Laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Digital Melting Point Apparatus
14.2 in.
360 x 300 x 164 mm
120/230 V, 50/60 Hz
164 mm
Certificado de calibración
0,1 °C
Ambient to 752°F
4,6 kg
300 mm
Cumple con los requisitos de Farmacopea y GLP.
360 mm
17,78 cm, color HD
6.5 in.
De 2 a 3 mm en capilares de 50 mm o 100 mm de longitud
Con documentación IQ/OQ
Sensor de temperatura de resistencia de platino PT1000
Velocidad de rampa: De 0,1 °C a 20 °C en incrementos de 0,1 °C
11.8 in.