Learn More
Masterflex™ Unidad digital de 4 canales con cabezal de bomba multicanal L/S™ para tubos de precisión L/S™
Diseñada con un motor sin mantenimiento y de alta precisión y una interfaz gráfica para una facilidad de configuración y uso sin precedentes.
Marca: Masterflex™ 77921-85
Descripción
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento— continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
- Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia— de 1 a 9999 ciclos de dispensación; por tiempo—intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)La función antigoteo asegura la dispensación exacta incluso de los volúmenes más minúsculos
- El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
- Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen el motor de la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto
Especificaciones
CE, cETLus, ISO 1900:2008 | |
Velocidad variable | |
IP33 | |
600 rpm | |
1/10 hp | |
Silicona de platino (tubos) | |
Motor sin escobillas ni mantenimiento | |
349 mm | |
215,9 mm | |
90/260 VCA | |
50/60 Hz |
4 | |
LCD | |
De 0,047 a 280 ml/min | |
Sí | |
Unidad 07522-20, conjunto de tubos de silicona BioPharm Plus L/S 16 96116-16, 8 tubos, cabezal de bomba de cuatro canales 07535-04 L/S | |
L/S de 4 canales | |
Cabezal de bomba de cuatro canales 07535-04 L/S™ | |
210,82 mm | |
2.2/1.1 A 115/230 VAC 50/60 Hz | |
2.2/1.1 A |