Learn More
Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus
Marca:  Wheaton™ WSBMR5010-C
6274.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 40.82330kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15214467
  • 6605.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
para ver el stock
Especificaciones
De 0,25 rpm a 8,1 rpm
100/240 V
35 W
50/60 Hz
34 cm
Modelo C
80 % hasta 31 °C
1 unidad
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
De 10 °C a 40 °C
Estándares UL, CSA y CE
63 cm
76 cm
Para su uso en laboratorios, plantas piloto e instalaciones de cultivo celular de laboratorios de producción.
1 plataforma
17,7 cm