Learn More
Labconco™ Trampa secundaria para nitrógeno líquido
Para su uso con muestras de procesamiento con puntos eutécticos ultrabajos al liofilizar. La trampa secundaria para nitrógeno líquido Labconco™ se conecta en serie con un sistema de secado por congelación y la bomba de vacío para evitar que los contaminantes se muevan a la bomba de vacío
Marca:  Labconco™ 7394800
Detalles adicionales : Peso : 11.36000kg
Código de producto. 15123005
  • 6475.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para procesar muestras con puntos eutécticos ultrabajos
  • La trampa secundaria se conecta en serie con un sistema de secado por congelación y la bomba de vacío para evitar que los contaminantes se muevan a la bomba de vacío
  • Después de hacer vacío, se puede introducir nitrógeno líquido a través del puerto de nitrógeno líquido
  • El nitrógeno líquido se enfría a – 196 °C para atrapar contaminantes con puntos eutécticos bajos
  • El pocillo puede descongelarse y el líquido drenado de la manguera de drenaje
  • Construcción de acero con revestimiento de polvo blanco glaciar
  • Las dos válvulas pueden abrirse (trampa) o cerrarse (derivación)
  • Las válvulas abiertas permiten que los contaminantes gaseosos queden atrapados en el pocillo de nitrógeno líquido; las válvulas cerradas permiten que los contaminantes gaseosos pasen por el pocillo durante la descongelación y el drenaje
    Conexiones de entrada y salida de 19,05 mm
  • Incluye un tubo de llenado aislado para la conexión a un depósito de nitrógeno líquido suministrado por el usuario; 508 mm tubería de PVC reforzada con alambre 19,05 mm de diámetro interior; dos abrazaderas
  • Nitrógeno líquido necesario (no incluido)
Especificaciones
Especificaciones
Hasta -196 °C
Sistemas de liofilización FreeZone